Merck
R916641
8-HYDRAZINO-7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H22N6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
374.403
MDL number:
Other Notes