Merck
R907529
N'-[(E)-(3,5-DIBROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20Br2N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
588.325
MDL number:
Other Notes