Merck
R896780
METHYL 2-AMINO-1-(2-HYDROXYETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H14N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.293
MDL number:
Other Notes