Merck
R895385
3-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H13NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
363.33
MDL number:
Other Notes