Merck
R887749
5-CYCLOHEXYL-4-((3-METHOXYBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H20N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
316.428
MDL number:
Other Notes