Merck
R857254
3-ALLYL-2-{[2-OXO-2-(2-THIENYL)ETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H18N2O2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
402.56
MDL number:
Other Notes