Merck
R856
Sigma-Aldrich
Resorcinol monoacetate
technical grade
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 87,00
US$ 87,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 87,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4-3-(OH)
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 87,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
densidad
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
ZZPKZRHERLGEKA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Federal register, 75(42), 9767-9777 (2010-04-14)
We, the Food and Drug Administration (FDA), are issuing this final rule to include benzoyl peroxide as a generally recognized as safe and effective (GRASE) active ingredient in over-the-counter (OTC) topical acne drug products. In addition, this final rule includes
S Gunasekaran et al.
Biomaterials, artificial cells, and artificial organs, 16(4), 771-783 (1988-01-01)
Collagen and gelatin containing biomaterials are relatively more susceptible to bacterial infection. Systemic administration or local delivery of antibiotics after implantation does not seem to solve the problem either effectively or easily. Antibiotics may be incorporated in the implant; but