Merck
R855812
2-(2,6-DIPHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H21N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
419.553
MDL number:
Other Notes