Merck
R854735
DIMETHYL 2-({[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)TEREPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H21N3O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
471.558
MDL number:
Other Notes