Merck
R840610
4-({(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H27N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
441.556
MDL number:
Other Notes