Merck
R836958
7-(2-CHLOROBENZYL)-8-[4-(3-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H22Cl2N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
485.377
MDL number:
Other Notes