Merck
R806730
2-METHOXY-4-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H21N5O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
531.551
MDL number:
Other Notes