Merck
R801305
4-(2-(2-(4-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21ClN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
452.898
MDL number:
Other Notes