Merck
R792101
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-[(4,5-DIPHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H28N6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
500.627
MDL number:
Other Notes