Merck
R790389
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21ClN4OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
481.042
MDL number:
Other Notes