Merck
R763780
N'-[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H28N4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
488.613
MDL number:
Other Notes