Merck
R741787
2-(1-NAPHTHYL)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,6-DIBROMO-4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18Br2Cl3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
654.639
MDL number:
Other Notes