Merck
R726079
N'-[(E)-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLMETHYLIDENE]-4,5-DIHYDRO-1H-BENZO[G]INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H20N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
392.464
MDL number:
Other Notes