Merck
R723703
N'-(1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE)-3-(5-ME-2-FURYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H15BrN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
387.239
MDL number:
Other Notes