Merck
R706035
4-(2-(2-AMINO-3,5-DIBROMOBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H14Br2IN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
643.076
MDL number:
Other Notes