Merck
R696218
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIBROMO-5-METHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H16Br2Cl3N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
588.579
MDL number:
Other Notes