Merck
R674672
3,4-DIMETHOXY-N-(5-((4-NITROPHENYL)SULFONYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H15N3O7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
449.464
MDL number:
Other Notes