Merck
R663107
BENZALDEHYDE (7-ISOPENTYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H22N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
354.415
MDL number:
Other Notes