Merck
R655287
N-(1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-4-(4-METHYLBENZYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H23Cl2N3
Número de CAS:
Peso molecular:
376.332
MDL number:
Other Notes