Merck
R640239
3-BUTYL-5-(4-(DIETHYLAMINO)BENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H24N2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
348.533
MDL number:
Other Notes