Merck
R603902
9-((ACETYLOXY)IMINO)-N(2),N(2),N(7),N(7)-TETRA-ME-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H21N3O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
451.524
MDL number:
Other Notes