Merck
R582379
4-BROMO-N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]ETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H18BrCl3N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
532.655
MDL number:
Other Notes