Merck
R567663
1-(2-BROMOBENZOYL)-3,5-DIMETHYL-4-((4-NITROPHENYL)THIO)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14BrN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
432.299
MDL number:
Other Notes