Merck
R553948
2-ETHYL-1-[4-(4-METHOXYBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H29N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
439.565
MDL number:
Other Notes