Merck
R512710
3,6-DICHLORO-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL (2S)-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}-3-PHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H21Cl2NO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
546.43
MDL number:
Other Notes