Merck
R510882
2-(3-CHLORO-PHENOXY)-ACETIC ACID (4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H19ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
330.817
MDL number:
Other Notes