Merck
R504017
METHYL 2-[(6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-DIBENZO[C,H]CHROMEN-1-YL)OXY]PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20O5
Número de CAS:
Peso molecular:
352.391
MDL number:
Other Notes