Merck
R500933
ETHYL (1-METHYL-2,4-DIOXO-1,4,6,7-TETRAHYDRO[1,3]THIAZOLO[2,3-F]PURIN-3(2H)-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H14N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
310.334
MDL number:
Other Notes