Merck
R488275
N-METHYL-2-[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H16N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
320.435
MDL number:
Other Notes