Merck
R484792
3-FURAN-2-YLMETHYL-5-(4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H17NO2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
343.47
MDL number:
Other Notes