Merck
R478946
DIETHYL 3-METHYL-5-({2,2,2-TRICHLORO-1-[(2-METHYLBENZOYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H23Cl3N2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
521.851
MDL number:
Other Notes