Merck
R465089
4-[(4-AMINO-3-CHLOROPHENYL)(3-NITROPHENYL)METHYL]-2-CHLOROPHENYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H15Cl2N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
388.256
MDL number:
Other Notes