Merck
R456799
3,5-DICHLORO-N-{2-[(3,5-DICHLORO-2-HYDROXYBENZOYL)AMINO]-4-METHOXYPHENYL}-2-HYDROXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H14Cl4N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
516.168
MDL number:
Other Notes