Merck
R445320
OCTANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H23Cl3FN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
442.814
MDL number:
Other Notes