Merck
R428922
7-(4-BR-PHENYL)-5-(4-FLUORO-PHENYL)-4,7-DIHYDRO-(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H12BrFN4
Número de CAS:
Peso molecular:
371.214
MDL number:
Other Notes