Merck
R424889
4-BROMO-2-[9-BROMO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H14Br2N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
506.219
MDL number:
Other Notes