Merck
R390518
N-(1-BENZYLCARBAMOYL-2-(3-(4-F-PH)-1-PH-1H-PYRAZOL-4-YL)-VINYL)-4-BR-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C32H24BrFN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
595.476
MDL number:
Other Notes