Merck
R390046
4-BROMO-N-(1-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H19BrN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
439.312
MDL number:
Other Notes