Merck
R389188
METHYL 4-{[7-({2-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]-3-PHENYLPROPANOYL}OXY)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL]OXY}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C32H31NO9
Número de CAS:
Peso molecular:
573.605
MDL number:
Other Notes