Merck
R374709
8-BR-4-(4-NITRO-PH)-2-P-TOLYL-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18BrN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
464.322
MDL number:
Other Notes