Merck
R370290
2-PHENYL-ACETIC ACID (4-(2,4-DICHLORO-BENZYLOXY)-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18Cl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
413.307
MDL number:
Other Notes