Merck
R331929
9-HYDROXYIMINO-4,5-DINITRO-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONIC ACID BIS-DIBUTYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H41N5O9S2
Número de CAS:
Peso molecular:
667.806
MDL number:
Other Notes