Merck
R143537
5-(4-CHLORO-PH)-4-(((3-ME-2-THIENYL)METHYLENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H11ClN4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
334.852
MDL number:
Other Notes