Merck
R140813
5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-{[(E,2E)-3-(2-NITROPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H11Cl2N5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
420.28
MDL number:
Other Notes