Merck
R140511
5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-{[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H16Cl2N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
423.324
MDL number:
Other Notes